Merck
A6470
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
Ac-IEPD-pNA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38N6O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
634.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C28H38N6O11/c1-4-15(2)24(29-16(3)35)27(42)31-19(11-12-22(36)37)28(43)33-13-5-6-21(33)26(41)32-20(14-23(38)39)25(40)30-17-7-9-18(10-8-17)34(44)45/h7-10,15,19-21,24H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,40)(H,31,42)(H,32,41)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,19-,20-,21-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXEIIOVAGGAMCZ-NYMCBPKFSA-N
Amino Acid Sequence
NAc-Ile-Glu-Pro-Asp-pNA
Szubsztrátok
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Patrick Ho et al.
ACS synthetic biology, 6(8), 1484-1495 (2017-05-17)
Targeted therapies promise to increase the safety and efficacy of treatments against diseases ranging from cancer to viral infections. However, the vast majority of targeted therapeutics relies on the recognition of extracellular biomarkers, which are rarely restricted to diseased cells