Fontos dokumentumok
400010
Sigma-Aldrich
Caspase-1 Inhibitor I
The Caspase-1 Inhibitor I, also referenced under CAS 143313-51-3, controls the biological activity of Caspase-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Caspase-1 Inhibitor I, IL-1β Converting Enzyme (ICE) Inhibitor I, Ac-YVAD-CHO, L-709049
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H32N4O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
492.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
Általános leírás
A potent, specific, and reversible inhibitor of caspase-1 (Ki = 200 pM for human recombinant caspase-1), caspase-4, and caspase-5. Strongly inhibits anti-APO-1 induced apoptosis in L929-APO-1 cells.
Interleukin-1β converting enzyme (ICE) is a cysteine protease that cleaves the IL-1β precursor to mature IL-1β. ICE inhibitor I is a potent, specific, and reversible inhibitor of ICE (Ki = 200 pM for human recombinant ICE). Strongly inhibits anti-APO-1 induced apoptosis in L929-APO-1 cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
caspase-1, human recombinant
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 200 pM for human recombinant caspase-1
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Tyr-Val-Ala-Asp-CHO
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995. Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994. Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature356, 768.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3