Fontos dokumentumok
218750
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Inhibitor III
The Caspase-3 Inhibitor III, also referenced under CAS 285570-60-7, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Caspase-3 Inhibitor III, Ac-DEVD-CMK
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H31ClN4O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
550.94
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
20% acetonitrile: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent cell-permeable and irreversible inhibitor of caspase-3, a member of the ICE-CED-3 family of cysteine proteases.
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3 as well as caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-3, caspase-6, caspase-7, caspase-8, caspase-10
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CMK
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Mocanu, M.M., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 197
Schrantz, N., et al. 1999. Cell Death Differ. 6, 445.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1