CC076
Human Collagen Type IV
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Human Collagen Type IV,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
Forma
liquid
molekulatömeg
300 kDa
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
bemenet
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Laminin
Peptide Source: Nidogen
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... COL4A1(1282)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocols
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.