Fontos dokumentumok
C8919
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Collagen from calf skin, Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine (calf) skin
Minőségi szint
sterilitás
aseptically processed
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
kiszerelés
pkg of 20 mL
koncentráció
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
6‑10 μg/cm2
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... COL1A1(282187) , COL2A1(407142)
Általános leírás
Alkalmazás
- for pre-coting glass slides for immunofluorescence studies
- as a cell adhesion factor and modification of poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) (P(VDF-TrFE)) films for neuron culture
- for coating culture dishes for murine embryonic fibroblasts culture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.