Fontos dokumentumok
C7521
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for substrate for collagenase and for diagnostic assay manufacturing
Szinonimák:
Collagen Type 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Collagen from human placenta, Bornstein and Traub Type IV, powder
biológiai forrás
human placenta
Minőségi szint
leírás
Sigma Type VI
Forma
powder
szennyeződések
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
oldhatóság
0.5 M acetic acid: 1 mg/mL
alkalmasság
suitable for substrate for collagenase
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... COL4A2(1284) , COL4A3(1285) , COL4A4(1286) , COL4A5(1287) , COL4A6(1288)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)