Fontos dokumentumok
C0494
Cambinol
≥97% (HPLC), white, powder
Szinonimák:
5-(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethyl)-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, 5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)methyl]-2-mercapto-6-phenyl-4(3H)-Pyrimidinone, NSC-1125476, Tetrahydro-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-Pyrimidinone
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1CC3=C(NC(=S)NC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as an inhibitor of sirutins (SIRT1 and 2) in hepatocarcinoma cell lines to test its effect on cellular viability and colony formation
- as a SIRT1 and SIRT2 inhibitor to test its effect on frizzled 7 (FZD7) expression in the breast cancer cells MDA-MB-231 and T-47D cells
- as a sirutin inhibitor in L929 cells to test its protective effect against tumor necrosis factor (TNF)-induced cell death
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.