566323
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol
The SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, also referenced under CAS 14513-15-6, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, 5-(2-Hydroxy-naphthalen-1-ylmethyl)-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, NSC-112546, SIRT1 Inhibitor II, SIRT2 Inhibitor VI
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=[c]1[nH][c](c(c([nH]1)c4ccccc4)Cc2c3c(ccc2O)cccc3)=O
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
hSIRT1 and hSIRT2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3