Fontos dokumentumok
5.05981
Sigma-Aldrich
PK11195
Szinonimák:
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21ClN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
20 nM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 100 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2nc(cc3c2cccc3)C(=O)N(C(CC)C)C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An isoquinoline carboxamide that acts as a potent ligand for peripheral bezodiazepine receptor (Kd = 20 nM). Exhibits anti-inflammatory properties. Binds to monocytes and following lesioning its binding up-regulated in brain macrophages and activated microglia. Shown to enhance the susceptibility of cells to apoptosis induction by DNA damaging agents and can reverse the suppression of apoptosis by Bcl-2. Serves as a ligand of the outer membrane translocator protein and reduces mitochondrial transmembrane potential within 30 minutes of exposure (˜100 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
peripheral bezodiazepine receptor
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Naoi, M., et al., 2013. J. Neural Transm.In press
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3