P0543
5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile
≥97%
Szinonimák:
Pregnenolone-16α-carbonitrile
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥97%
form
powder, crystals or chunks
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](C[C@@H](C#N)[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO2/c1-13(24)20-14(12-23)10-19-17-5-4-15-11-16(25)6-8-21(15,2)18(17)7-9-22(19,20)3/h4,14,16-20,25H,5-11H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSBHRRMYCDQLJF-ZDNYCOCVSA-N
Alkalmazás
- in the induction of cytochrome P450
- as pregnane X receptor (PXR) activator in human liver cell lines.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>199.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 93.3 °C - closed cup