L0399905
Levocarnitine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)but-2-enoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levocarnitine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)