B9277
Monoclonal Anti-Band 3 antibody produced in mouse
clone BIII-136, ascites fluid
Méret kiválasztása
193 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
193 000,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BIII-136, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable using human erythrocytes
indirect immunofluorescence: suitable using methanol-fixed human erythrocytes
western blot: 1:5,000 using human erythrocytes
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC4A1(6521)
Általános leírás
Monoclonal Anti-Band 3 antibody detects Band 3 protein (90-100 kD) and several lower molecular mass peptides migrating in SDS-PAGE gels in the regions of 60, 40 and 20 kD. The product specifically binds to the cytoplasmic amino-terminal protein of band 3 (the epitope is approx. 20 kD from the N-terminal end). As the epitope is not located at the erythrocyte surface, the antibody product does not agglutinate red blood cells. Furthermore, its cell surface binding cannot be detected by an indirect agglutination assay. The antibody does not localize Band 3 from horse, bovine, pig, guinea pig, dog or mouse erythrocytes, nor does it localize Band 3 from nonerythroid human fibroblast extract.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)