Fontos dokumentumok
T2551
Monoclonal Anti-Tenascin antibody produced in mouse
clone BC-24, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-Tenascin-N
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BC-24, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:4,000 using protease-digested sections of adult human tissue.
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNN(63923)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg