Fontos dokumentumok
G2404
Anti-Golgi FTCD antibody, clone 58k-9, Mouse monoclonal
ascites fluid
Szinonimák:
Anti-LCHC1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
molekulatömeg
antigen 58 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, bovine, mouse, pig, canine, kangaroo rat, hamster, monkey, rat
technika/technikák
electron microscopy: suitable
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured CHO cells
western blot: 1:5,000 using whole rat liver extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FTCD(10841)
mouse ... Ftcd(14317)
rat ... Ftcd(89833)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
The antibody was used:
- for the analysis of distribution of the 58K9 protein exclusively localized in the Golgi
- as a primary antibody in the immunofluorescence analysis in studies related to functioning of nuclear envelope protein TMEM209 in lung carcinoma cells, tracking TG2 (Transglutaminase Type 2) transport in renal tubular epithelial cells, binding of TRADD (TNFR-associated death domain protein) to TNF-R1 at the plasma membrane and localization of Wilson disease protein in the Golgi apparatus
- in immunoprecipitation studies
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)