Fontos dokumentumok
O7635
Anti-Osteopontin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-OPN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using mouse thymus tissue sections
neutralization: 1-3 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Spp1(20750)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)