Fontos dokumentumok
B7510
Beauvericin
≥97% (HPLC), suitable for HPLC
Szinonimák:
cyclo(D-α-Hydroxyisovaleryl-L-N-methyl-Phe)3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Beauvericin, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder or crystals
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1OC(=O)C(Cc2ccccc2)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc3ccccc3)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc4ccccc4)N(C)C1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C45H57N3O9/c1-28(2)37-40(49)46(7)35(26-32-21-15-11-16-22-32)44(53)56-39(30(5)6)42(51)48(9)36(27-33-23-17-12-18-24-33)45(54)57-38(29(3)4)41(50)47(8)34(43(52)55-37)25-31-19-13-10-14-20-31/h10-24,28-30,34-39H,25-27H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYSCAQFHASJXRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3