Fontos dokumentumok
E9661
Enniatin A
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Cyclo[(2R)- 2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl- N-methyl-L- isoleucyl]
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Gnomonia errabunda
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C36H63N3O9/c1-16-22(10)25-34(43)46-29(20(6)7)32(41)38(14)27(24(12)18-3)36(45)48-30(21(8)9)33(42)39(15)26(23(11)17-2)35(44)47-28(19(4)5)31(40)37(25)13/h19-30H,16-18H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWHBYJSVDCWICV-BHZTXFQCSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3