Fontos dokumentumok
F6513
Fusaric acid
from Gibberella fujikuroi
Szinonimák:
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Gibberella fujikuroi
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
mp
95-97 °C
oldhatóság
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DBH(1621)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)