Fontos dokumentumok
P0077
Prostratin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
12-Deoxyphorbol-13-acetate, CCRIS 6292, NSC 623310
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A protein kináz C (PKC) egy AGC-kináz, amely számos célfehérjében foszforilálja a szerin- és treonin-maradványokat.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.