AB120
Anti-Norepinephrine Antibody
serum, Chemicon®
Szinonimák:
Arterenol, Noradrenaline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
The host of physiological changes activated by a stressful event are unleashed in part by activation of a nucleus in the brain stem called the locus ceruleus. This nucleus is the origin of most norepinephrine pathways in the brain. Neurons using norepinephrine as their neurotransmitter project bilaterally from the locus ceruleus along distinct pathways to the cerebral cortex, limbic system, and the spinal cord, among other projections.
Egyediség
The cross-reactivities were determined using either ELISA or RIA techniques, at concentration/unconjugated or conjugated amino acid concentration at half displacement.
Compound Cross-reactivity
Noradrenaline-G-BSA 1.0
Octopamine-G-BSA 0.032
Dopamine-G-BSA 0.016
Adrenaline-G-BSA 0.006
Noradrenaline 0.0002
L-Dopa-G-BSA 0.0002
p-Tryamine-G-BSA 0.0002
*The antisera was also tested for specificity using the free-floating PAP technique on rat locus coeruleus.
Abbreviations:
(BSA)= Bovine serum albumin
G)= Glutaraldehyde
Immunogen
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2