Fontos dokumentumok
SML1267
Sigma-Aldrich
Bryostatin 3
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
[4S-[4R*(2E,4E),5R*,7E,9S*,11Z,13R*,15R*,17R*,19S*,21S*,25S*(S*),27S*,27aR*]]-2,4-Octadienoic acid,17-(acetyloxy)-4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,27a-docosahydro-5,15,21-trihydroxy-25-(1-hydroxyethyl)-11-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-6,6,16,16-tetramethyl-2,23-dioxo-5,27:9,13:15,19-triepoxy-2H-furo[2,3-e]oxacyclohexacosin-4-yl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H64O17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
888.99
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
Bugula neritina (sponge)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
film
szín
colorless to light yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C=C3[C@@H]([C@@]1(C(\C=C/[C@@H]4O[C@H](C[C@@]5(O[C@@H](C[C@@H](C5(C)C)OC(=O)C)C[C@H](CC(=O)O[C@H](C2)[C@H](O)C)O)O)C\C(=C\C(=O)OC)\C4)(C)C)O)OC(=O)\C=C\C=C\CCC
InChI
1S/C46H64O17/c1-9-10-11-12-13-14-37(50)61-42-33-23-40(53)60-41(33)35-24-34(26(2)47)59-39(52)21-29(49)20-31-22-36(57-27(3)48)44(6,7)45(54,62-31)25-32-18-28(19-38(51)56-8)17-30(58-32)15-16-43(4,5)46(42,55)63-35/h11-16,19,23,26,29-32,34-36,41-42,47,49,54-55H,9-10,17-18,20-22,24-25H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15-,28-19+/t26-,29-,30+,31-,32+,34-,35-,36+,41+,42+,45+,46-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSNHYLUEHJOXFN-UUIHWDITSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Bryostatin 3 is a potent protein kinase C activator with a Ki of 2.75 nM, and an antagonist to phorbol ester tumor promoter TPA. Bryostatin 3 is isolated from the bryozoan Bugula neritina.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)