Merck
N1415
Sigma-Aldrich
Naratriptan hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Amerge, GR-85548A, N-Methyl-3-(1-methyl-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H25N3O2S ·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: ≥10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1
InChI
1S/C17H25N3O2S.ClH/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14;/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWEZYKMQFAUBTD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
Naratriptan hydrochloride is a triptan drug that is used to relieve acute migraine headaches. It has poor bioavailability, short half-life, and the incidence of migraine recurrence therefore, it is occasionally used.
Naratriptan hydrochloride is a serotonin 5-HT1B/1D receptor agonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Formulation and evaluation of thermoreversible mucoadhesive in-situ gel for intranasal delivery of naratriptan hydrochloride
Shelke S, et al.
Journal of drug delivery science and technology, 238-244 (2015)
Estimation of Naratriptan Hydrochloride in Bulk and Formulation by First Order Derivative UV-Spectrophotometric Methods
Borse JS and Shirkhedkar AA
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 227-227 (2012)
Cikkek
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.