Fontos dokumentumok
B6769
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Leu
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
des-Arg9-[Leu8]-Bradykinin acetate salt, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C41H63N11O10.C2H4O2/c1-24(2)20-28(40(61)62)48-36(57)31-14-8-17-50(31)38(59)29(23-53)49-34(55)27(21-25-10-4-3-5-11-25)47-33(54)22-46-35(56)30-13-7-18-51(30)39(60)32-15-9-19-52(32)37(58)26(42)12-6-16-45-41(43)44;1-2(3)4/h3-5,10-11,24,26-32,53H,6-9,12-23,42H2,1-2H3,(H,46,56)(H,47,54)(H,48,57)(H,49,55)(H,61,62)(H4,43,44,45);1H3,(H,3,4)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBFMNOKHQZCARQ-XXZMQFNDSA-N
Related Categories
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?