Fontos dokumentumok
H3041
Halopemide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(2-(4-(5-Chloro-2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidino)ethyl)-p-fluorobenzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C21H22ClFN4O2/c22-15-3-6-19-18(13-15)25-21(29)27(19)17-7-10-26(11-8-17)12-9-24-20(28)14-1-4-16(23)5-2-14/h1-6,13,17H,7-12H2,(H,24,28)(H,25,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBHPRWLFLUBAIE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)