Merck
L9774
Sigma-Aldrich
LR white acrylic resins
Medium
Szinonimák:
LR white resin, Acryl resin LR white
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
törésmutató
n/D 1.4592-1.4610
alkalmazás(ok)
hematology
histology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
LR white acrylic resins has been used:
  • to embed microslicer semithin sections of gills
  • to embed left femurs
  • to treat dehydrated samples of buds and flowers for fixation and embedding
Benzoyl peroxide (B5907) is specifically formulated as an initiator for these resins.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
LR White Acrylic Resin
Yeung EC and Huang BQ
Plant Microtechniques and Protocols, 103-103 (2015)
Distribution of arabinogalactan proteins during microsporogenesis in the anther of Bellis perennis L.(Asteraceae).
Chudzik B
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA Series Botanica, 56, 49-49 (2014)
Mechanisms of desensitization to parathyroid hormone in human osteoblast-like SaOS-2 cells
Fukayama S, et al.
Endocrinology, 131(4), 1757-1769 (1992)
Effect of static magnetic fields on the growth, photosynthesis and ultrastructure of Chlorella kessleri microalgae.
Small DP
Bioelectromagnetics, 33, 298-298 (2012)
Ubiquitin E3 ligase Wwp1 negatively regulates osteoblast function by inhibiting osteoblast differentiation and migration
Shu L, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 28(9), 1925-1935 (2013)