Fontos dokumentumok
D7815
R(−)-Denopamine
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(−)-α-(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)-4-hydroxybenzylalcohol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCNC[C@H](O)c2ccc(O)cc2)cc1OC
InChI
1S/C18H23NO4/c1-22-17-8-3-13(11-18(17)23-2)9-10-19-12-16(21)14-4-6-15(20)7-5-14/h3-8,11,16,19-21H,9-10,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHSBBVZJABQOSG-INIZCTEOSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?