Fontos dokumentumok
SML1621
OSMI-1
≥98% (HPLC), powder, OGT inhibitor
Szinonimák:
(αR)-α-[[(1,2-Dihydro-2-oxo-6-quinolinyl)sulfonyl]amino]-N-(2-furanylmethyl)-2-methoxy-N-(2-thienylmethyl)-benzeneacetamide, OSMI 1
About This Item
Javasolt termékek
product name
OSMI-1, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(S(N[C@H](C3=C(OC)C=CC=C3)C(N(CC4=CC=CS4)CC5=CC=CO5)=O)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C28H25N3O6S2/c1-36-25-9-3-2-8-23(25)27(28(33)31(17-20-6-4-14-37-20)18-21-7-5-15-38-21)30-39(34,35)22-11-12-24-19(16-22)10-13-26(32)29-24/h2-16,27,30H,17-18H2,1H3,(H,29,32)/t27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYIGLWQQAMROOF-HHHXNRCGSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3