Fontos dokumentumok
B3679
BCIP®/NBT-Blue
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Szinonimák:
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate / Nitro blue tetrazolium chloride liquid substrate system
About This Item
Javasolt termékek
product name
BCIP®/NBT-Purple Liquid Substrate System for Membranes, ready to use alkaline phosphatase substrate
Minőségi szint
form
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
- for the detection of secondary antibodies by immunoblot
- in ELISPOT assay
- in dot blot analysis
- in western blot to visualize protein bands on nitrocellulose membrane
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai forma
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.