Fontos dokumentumok
203790
Sigma-Aldrich
BCIP/NBT
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.47
application:
citations:
Minőségi szint
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1