C2331
Monoclonal Anti-Carcinoembryonic Antigen antibody produced in mouse
clone C6G9, ascites fluid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C6G9, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using human colon carcinoma tissue
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CEACAM5(1048)
Related Categories
Általános leírás
Monoclonal Anti-Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) reacts specifically with human CEA (CD66e, 180 kDa) from different types of malignant tissues. The antibody detects an epitope which is resistant to 30 minute oxidation by 1% sodium periodate solution in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Enzymatic predigestion with proteolytic enzymes enhances immunohistochemical staining with the antibody.The product reacts with medullary thyroid cancers and also associates with cell surface and cytoplasm of malignant glands in colorectal adenocarcinomas. Additionally, the product reacts weakly with normal colon mucosa and occasionally reacts with bile canalicular and pancreatic acinar cells. However, the antibody does not react with other tested tissue such as term placenta, nor does it bind to non-specific cross-reacting antigen (NCA) in granulocytes.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)