Fontos dokumentumok
H139
HA-1077 dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)homopiperazine dihydrochloride, Fasudil dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].O=S(=O)(N1CCCNCC1)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOXXIYDYFSNHDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to relax cantilevers
- in the functional assessment of isolated coronary arteries
- to investigate the effect of azaindole-1, fasudil on acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3