Merck
B1379
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
5-bromo-4-chloroindoxyl sulfate potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4BrClKNO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Terméknév
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt, sulfatase substrate
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
Szubsztrátok
A histochemical substrate for aryl-sulfatase.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wolf, P.L., et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 15, 1132-1132 (1966)
Faiha M El Abbar et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1776-1776 (2019-08-27)
Campylobacter jejuni is a Gram-negative rod-shaped bacterium that commensally inhabits the intestinal tracts of livestock and birds, and which also persists in surface waters. C. jejuni is a leading cause of foodborne gastroenteritis, and these infections are sometimes associated with
Yuxin Li et al.
Journal of the American Heart Association, 10(20), e022568-e022568 (2021-10-07)
Background The pathogenesis of vascular stiffening and hypertension is marked by non-compliance of vessel wall because of deposition of collagen fibers, loss of elastin fibers, and increased vascular thickening. Rho/Rho-associated coiled-coil containing kinases 1 and 2 (ROCK1 and ROCK2) have