Fontos dokumentumok
A9451
Aristolochic acid I sodium salt
powder, ≥97%
Szinonimák:
Aristolochic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Na+].COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C([O-])=O
InChI
1S/C17H11NO7.Na/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13;/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQVOPWJSBBMGBR-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?