Fontos dokumentumok
A5512
Aristolochic acid I
≥90% (HPLC), powder, phospholipase A₂ inhibitor
Szinonimák:
TR 1736
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aristolochic acid I, powder
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
yellow
mp
269-270 °C
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard for the analysis of Aristolochia sprucei crude extract by high-performance liquid chromatography
- to study its effects on histone deacetylase 3 (HDAC3) aberration and renal fibrosis
- to induce acute aristolochic acid nephropathy and to study its impact on miRNA and mRNA expression in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research