Fontos dokumentumok
O3764
Oxcarbazepine
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
10,11-Dihydro-10-oxo-5h-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxacarbazepine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: ~9 mg/mL
kezdeményező
Novartis
SMILES string
O=C1CC2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTRLABGOLIVAIY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3