Merck
PHL89565
Aristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
TR 1736
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H11NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent phospholipase A2 inhibitor, including calcium ionophore-induced phospholipase A2 activity in neutrophils. Kidney tumor initiator in experimental animal model.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)