Fontos dokumentumok
A9292
Anti-Horse IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:15,000
dot blot: 1:100,000-1:200,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2