Fontos dokumentumok
A6917
Anti-Horse IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- HeV soluble G
- indirect ELISA (HeVsG iELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2