Fontos dokumentumok
F7759
Anti-Horse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
direct immunofluorescence: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3