Fontos dokumentumok
A3559
Albumin from mouse serum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Mouse albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... ALB(11657)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with urine samples
- in the preparation of isolevuglandin (IsoLG)-albumin adducts for immunohistochemical staining of human tissue samples
- for comparative studies with thymic stromal lymphopoietin (TSLP) to test its effect on dermal thickness in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
This Fraction V albumin can be used for making immune complexes with anti-albumin antibodies. Fatty acids will not interfere with the complex formation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3