Fontos dokumentumok
P38803
Phthalhydrazide
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NNC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGLPWQKSKUVKMJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?