A7888
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
grade
RIA grade
Teszt
≥96%
form
lyophilized powder
minőség
suitable for RIA
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
blood typing: suitable
veszteség
≤5%
pH
5.2
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
alkalmasság
suitable for insulin RIA procedures
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a blocking agent in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)(154)
- as a component of Dulbecco PBS medium for preantral follicles culture(155)
- as a component of modified Tris-buffered medium (mTBM) for oocyte insemination(156)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Heat shock fractionated
- Suitable for radioimmunoassay (RIA)
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3