A0281
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol and heatshock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
szennyeződések
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
This BSA product is specifically tested for the following properties:
- very low FA content / essentially fatty acid free
- low globulin content / essentially globulin free
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Essentially fatty acid-free
- Essentially globulin-free
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.