Fontos dokumentumok
A3803
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.005% Fatty acids
veszteség
≤5.0%, Loss on drying
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
alkalmasság
suitable for ELISA applications (as diluent)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- to prevent nonspecific adsorption of fibrin matrices to tissue culture plates
- as a constituent in the preparation of albumin droplets
- as a supplement in L-15 medium to increase spermatogonia number without enhancing the growth of somatic cells
- as a standard protein to evaluate metal oxide adsorption isotherms
Among its many applications, BSA is a fatty acid (FA) carrier. Thus when BSA is used in applications like cell culture, it is important to exercise control over particular FA′s for cell culture, because specific fatty acids can affect different cell lines in a variable manner. In order to control fatty acid content in cell culture, fatty acid-free BSA is useful, for researchers to be able fatty acids specific to their cell lines. Fatty acid-free BSA also allows for optimal and maximum binding sites for the specific FA′s to use in cell culture. The use of FA-free BSA also addresses concerns about endogenous fatty acids that might be potentially present in non-FA-free BSA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Heat shock fractionated
- Essentially fatty acid-free
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Related Content
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.