Fontos dokumentumok
A3912
Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
veszteség
≤5%
pH
5.2
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its adsorption on a planar poly(acrylic acid) (PAA) brush layer through fixed-angle optical reflectometry
- to measure its adsorption on a variety of thin films by means of total internal reflection spectroscopy
- as a constituent of Krebs-Ringer bicarbonate buffer, which acts as a perfusate during placental perfusion
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.