Fontos dokumentumok
A4378
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, 1× crystallized, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Forma
lyophilized powder
minőség
crystallized
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
ELISA: suitable
pH
7
oldhatóság
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an additive in washout solution and fluorescent dye solution
- as a supplement in Waymouth medium and modified essential medium-α (MEMα )
- in plant extract for the protein precipitation test
- as a component in Ringer′s solution to rinse the retinal tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.