Fontos dokumentumok
A7793
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
Szinonimák:
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3