Merck
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Molekulatömeg:
173.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
156 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved