Fontos dokumentumok
ATPDS-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
Szinonimák:
ATP
leírás
Disodium salt
Teszt
99%
Forma
crystals
molekulatömeg
507.2 (ATP)
Mr 551.14 (ATP-Na2)
kiszerelés
pkg of 1 g (10519979001)
pkg of 5 g (10519987001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Alkalmazás
- in analyzing the ATP turnover cycle of microtubule motors
- for activating the NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome to perform in vitro stimulation of bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs)
- for in vitro ubiquitination
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?