Fontos dokumentumok
SAE0075
Angiotensin Converting Enzyme, ACE, human
recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
ACE, ACE1, CD143, DCP, DCP1, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidyldipeptide Hydrolase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 U/mg
molekulatömeg
calculated mol wt 138 kDa (The protein migrates as a 180 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2